Documentos clave
GF56129250
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 200 g, purity 98.5%
Sinónimos:
TI546010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
98.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 561-292-50
weight
200 g
mean particle size
3 μm (FSSR)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)