Documentos clave
GF56107087
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607910
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 561-070-87
L
500 mm
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)