Documentos clave
GF52505771
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617050
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 525-057-71
L
500 mm
O.D.
4.0 mm
wall thickness
1.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF52505771-2EA4061821148438
GF52505771-1EA4061821148421
GF52505771-5EA4061821148445