Documentos clave
GF51992051
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 200 mm, black
Sinónimos:
AM337913
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 519-920-51
L
200 mm
diam.
15 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)