Merck
GF50409682
Vanadium
foil, thickness 0.5 mm, 8 mm diameter, purity 99.8%
Sinónimos:
V 000330
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
V
Número de CAS:
Peso molecular:
50.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141749
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 504-096-82
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
diam.
8 mm
thickness
0.5 mm
diameter
8 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)