GF48997478
Iridium
wire reel, 0.2m, diameter 0.38mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Iridium, IR005125
About This Item
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 489-974-78
resistivity
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.2 m × 0.38 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)