GF48392253
Zirconium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR000120
About This Item
Productos recomendados
assay
99.2%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 483-922-53
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.005 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)