GF48167590
Titanium
tube, 100mm, outside diameter 6.1mm, inside diameter 5.1mm, wall thickness 0.5mm, annealed, 99.6+%
Sinónimos:
Titanium, TI007295
About This Item
assay
99.6%
form
tubes
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 481-675-90
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
100 mm × 0.5 mm
O.D. × I.D.
6.1 mm × 5.1 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)