GF48050951
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Sinónimos:
TI017905
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 480-509-51
L
1000 mm
diameter
2.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF48050951-1EA | 4061821137951 |
GF48050951-2EA | 4061821137968 |