Documentos clave
GF47916401
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 5 m, filament diameter 0.01mm
Sinónimos:
AJ615720
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-164-01
L
5 m
diam.
0.01 mm , filament diameter
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)