GF47271427
Tantalum
foil, 0.2m coil, thickness 0.04mm, coil width 1mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000357, Ta
About This Item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 472-714-27
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
0.2 m × 1 mm × 0.04 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)