GF46641225
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m
Sinónimos:
AE035160
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
≥99.5%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 466-412-25
L
0.1 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)