Documentos clave
GF46088815
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NJ277910
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 460-888-15
L × diam.
200 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)