Documentos clave
GF46016007
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinónimos:
W 506010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 460-160-07
weight
500 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)