Documentos clave
GF44040675
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, natural
Sinónimos:
ME311051
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 440-406-75
size
100 × 100 mm
thickness
0.05 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF44040675-1EA4061825025148
GF44040675-2EA4061825025162
GF44040675-10EA4061825025131
GF44040675-20EA4061825025155
GF44040675-5EA4061825025179