GF42516592
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinónimos:
AJ065120
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 425-165-92
L
10 m
diameter
0.05 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF42516592-1EA | 4061821147493 |