Documentos clave
GF40989628
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinónimos:
NI716010
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 409-896-28
weight
100 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)