Documentos clave
GF40829609
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 22 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
FP357922
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 408-296-09
L
100 mm
diam.
22 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)