GF40471455
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinónimos:
SI676021
About This Item
UNSPSC Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 404-714-55
weight
500 g
mean particle size
0.1-1 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)