GF40035002
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
1000mm rod, 12.7mm diameter
Sinónimos:
FL017920
About This Item
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 400-350-02
L × diam.
1000 m × 12.7 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)