GF37962737
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 1 m, temper as rolled
Sinónimos:
CU040200
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 379-627-37
L
1 m
thickness
0.005 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)