Documentos clave
GF37407933
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
IN135130
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 374-079-33
L
0.2 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)