GF36586042
Aluminum
rod, 100mm, diameter 20.0mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Aluminum, AL007920
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999%
form
rod
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 365-860-42
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 20.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)