Merck
GF36023015
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PD006012
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
106.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12141733
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 360-230-15
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
weight
1 g
max. part. size
150 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)