GF35841584
Platinum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.003mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Platinum, PT000204
About This Item
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 358-415-84
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
100x100 mm × 0.003 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)