Documentos clave
GF35127378
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 200 m
Sinónimos:
AX155160
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-273-78
L
200 m
diameter
1.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)