GF31028543
Holmium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinónimos:
Holmium, HO006010
About This Item
Productos recomendados
assay
99.90%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 310-285-43
max. part. size
500 μm
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)