GF29970265
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 3.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI047902
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 299-702-65
L × diam.
200 mm × 3.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)