GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
Sinónimos:
FE217600
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 288-873-51
L
100 mm
O.D.
10.0 mm
wall thickness
2.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)