GF28290438
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, min. particle size 45 micron
Sinónimos:
W 526010
About This Item
UNSPSC Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 282-904-38
weight
100 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)