GF25343186
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, L 1 m, polymer thickness 0.05mm
Sinónimos:
IM301536
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-431-86
L
1 m
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)