GF24023618
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, clear amber
Sinónimos:
EI317925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 240-236-18
L
200 mm
diam.
25 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)