Documentos clave
GF23417782
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinónimos:
AB245130
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 234-177-82
L
100 m
diameter
0.12 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF23417782-1EA4061821145468