Documentos clave
GF22185198
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 100 g, min. particle size 0.1 micron
Sinónimos:
SI536014
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 221-851-98
weight
100 g
max. part. size
0.8 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)