GF21713734
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, condition amorphous
Sinónimos:
ES303020
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-137-34
size
150 × 150 mm
thickness
2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)