Documentos clave
GF21709885
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607910
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-098-85
L
100 mm
diameter
1.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF21709885-1EA4061821156068
GF21709885-2EA4061821156075
GF21709885-5EA4061821156082