Documentos clave
GF20795968
Peridot
powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
Sinónimos:
MG646010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 207-959-68
weight
10 g
max. part. size
100 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF20795968-1EA4061821155993