GF19656962
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
Sinónimos:
AL603024
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
96%
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-569-62
diam.
25 mm
thickness
0.25 mm
diameter
25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)