GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070381
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
foil (coil - half hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-752-43
size × thickness
0.5 m × 0.2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF19575243-1EA | 4061825430386 |