Documentos clave
GF18735879
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, black
Sinónimos:
CT356310
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 187-358-79
weight
2000 g
color
black
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF18735879-1EA4061825085173