GF17922876
Copper
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Sinónimos:
CU006102
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 179-228-76
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)