GF17744452
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
AB040400
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
≥95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 177-444-52
size
150 × 150 mm
thickness
1.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)