GF15163297
Carbon
foil, 12.5x12.5mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000400, Charcoal activated
About This Item
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.95%
form
foil
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 151-632-97
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
size × thickness
12.5 × 12.5 mm × 0.125 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF15163297-5EA | 4061829556570 |
GF15163297-10EA | 4061829475451 |
GF15163297-1EA | 4061825357201 |
GF15163297-2EA | 4061829495244 |