Key Documents
GF14480782
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AU065110
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 144-807-82
L × diam.
0.5 m × 0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)