GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
Sinónimos:
SI616010
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 138-928-34
weight
1000 g
max. part. size
45 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF13892834-1EA | 4061821155153 |