GF13200668
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
20m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
FE045810
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
description
polyimide insulation
form
wire (insulated)
manufacturer/tradename
Goodfellow 132-006-68
L
20 m
conductor diam.
0.03 mm
insulation thickness
0.0025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF13200668-1EA | 4061825424026 |