GF10945773
Silver
wire, 0.1 mm diameter, length 100 m, purity 99.99%
Sinónimos:
AG005116
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 109-457-73
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
L
100 m
diameter
0.1 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)