GF10556423
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.015 mm, size 200 × 200 mm, temper as rolled
Sinónimos:
AL010225
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-564-23
size
200 × 200 mm
thickness
0.015 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF10556423-10EA | 4061821134684 |
GF10556423-1EA | 4061821134691 |
GF10556423-2EA | 4061821134707 |
GF10556423-5EA | 4061821134714 |