GF09854477
Nickel
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, annealed, 99.98%
Sinónimos:
Nickel, NI000610
About This Item
assay
≥99.98%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-544-77
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF09854477-1EA | 4061825351780 |
GF09854477-2EA | 4061829494421 |
GF09854477-5EA | 4061829565954 |