GF06194077
Copper
wire reel, 25m, diameter 1.0mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU005290
About This Item
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 061-940-77
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 m × 1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)